Learn More
Sal de clorhidrato de 3-bromolabetalol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt |
| CAS | 2445226-37-7 |
| Fórmula molecular | C19H23BrN2O3 • HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 3-bromo-2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23BrN2O3.ClH/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)22-11-17(23)14-9-15(19(21)25)18(24)16(20)10-14;/h2-6,9-10,12,17,22-24H,7-8,11H2,1H3,(H2,21,25);1H |
| SMILES | O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC(Br)=C1O.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de 3-bromo-2-hidroxi-5-(1-hidroxi-2-((4-fenilbutan-2-il)amino)etil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 443.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.07 |