Learn More
3-Bromo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-L-tyrosine |
| CAS | 38739-13-8 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Br N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | L-3-Bromotyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Br)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3-bromo-4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9844 |