Learn More
3-bromo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458637 250 mg 250 miligramos
15448637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52114.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82311-69-1 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol
It is applied in the facile removal of leader peptides from lanthipeptides by incorporation of a hydroxy acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la eliminación fácil de los péptidos líderes de los lantípidos mediante la incorporación de un hidroxiácido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82311-69-1
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD06659110
Clave InChI GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophenylalanine, h-phe 3-br-oh, 2s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophe, l-3-br-phe-oh, l-bromophenyl alanine, s-3-bromophenylalanine, 3-br-l-phe-oh
PubChem CID 2762259
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3-bromofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC(Br)=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-L-phenylalanine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza 95%