Learn More
3-bromo-DL-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452569 5 g 5 g
15442569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65547.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30163-20-3
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.088
Número MDL MFCD05227935
Clave InChI GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-bromo-dl-phenylalanine, 3-bromophenylalanine, dl-3-br-phe-oh, h-dl-phe 3-br-oh, dl-3-bromophenylalanine, pubchem18643, 3-bromophenylalanine #, 2-3-bromobenzyl glycine, dl-3-br-phe
PubChem CID 554078
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(3-bromofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-DL-phenylalanine
Beilstein 2939808
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido