Learn More
Ácido 3-bromobencenobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-benzenebutanoic Acid |
| CAS | 899350-32-4 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO2/c11-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(O)CCCC1=CC=CC(Br)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(3-bromofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9942 |