Learn More
3-Bromo-9-fenilcarbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411319 5 g 5 g
15421319 25 g 25 g
15431319 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64212.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1153-85-1 | C18H12BrN | 322.21 g/mol
Used in manufacturing of OLED materials. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la fabricación de materiales OLED. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1153-85-1
Fórmula molecular C18H12BrN
Peso molecular (g/mol) 322.21
Número MDL MFCD11977305
Clave InChI KUBSCXXKQGDPPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-9-phenyl-9h-carbazole, 3-bromo-n-phenylcarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo-9-phenyl, 3-bromo-9-phenyl-carbazole, ksc493s2d, 3-bromanyl-9-phenyl-carbazole, 3-bromo-9-phenyl-9,9a-dihydro-4ah-carbazole
PubChem CID 18942624
Nombre IUPAC 3-bromo-9-fenilcarbazol
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-9-phenylcarbazole
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1315492
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido