Learn More
3-Bromo-8-cloro-1,5-naftiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine |
| CAS | 97267-61-3 |
| Fórmula molecular | C8 H4 Br Cl N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-Bromo-4-chloro-1,5-naphthyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4BrClN2/c9-5-3-7-8(12-4-5)6(10)1-2-11-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccnc2cc(Br)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-8-cloro-1,5-naftiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 243.488 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9246 |