Learn More
Ácido (+)-3-bromo-8-canforsulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-3-Bromo-8-camphorsulfonic Acid |
| CAS | 5344-58-1 |
| Fórmula molecular | C10H15BrO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (+)-alpha-Bromocamphor-π-sulfonic Acid, (+)-alpha-Bromo-camphor-π-sulfonic Acid, R-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic Acid, d-alpha-Bromocamphor-π-sulfonate, (1S,2S,4R,7R)-2-Bromo-4,7-dimethyl-3-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-7-methanesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15BrO4S/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15) |
| SMILES | CC1(CS(=O)(=O)O)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)[C@H]2Br |
| Nombre IUPAC | Ácido (3-bromo-1,7-dimetil-2-oxo-7-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 311.19 |