Learn More
3-Bromo-7-nitroindazol, TRC
Código de producto. 30343130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343130 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30343130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68625050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-7-nitroindazole
CAS 74209-34-0
Fórmula molecular C7 H4 Br N3 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
Nombre IUPAC 3-bromo-7-nitro-1H-indazol
Peso molecular (g/mol) 242.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.9487