Learn More
3-Bromo-7-nitroindazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495699 1 g 1 g
15415709 250 mg 250 miligramos
15405709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63480.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Inhibidor de la óxido nítrico sintasa (ONS)
Inhibitor of nitric oxide synthase (NOS)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74209-34-0
Fórmula molecular C7H4BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 242.03
Número MDL MFCD00159910
Clave InChI NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
Nombre IUPAC 3-bromo-7-nitro-2H-indazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-7-nitroindazole
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol at 25mg/ml; Also soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 242
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo