Learn More
3-Bromo-7-metoxiimidazo[1,2-a]piridina-8-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile |
| CAS | 1072944-45-6 |
| Fórmula molecular | C9H6BrN3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccn2c(Br)cnc2c1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-7-metoxiimidazo[1,2-a]piridina-8-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.9694 |