Learn More
3-Bromo-7-cloro hidroxicloroquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-7-chloro Hydroxychloroquine |
| CAS | 2054859-08-2 |
| Fórmula molecular | C18H25BrClN3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-((4-((3-Bromo-7-chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25BrClN3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(20)11-17(15)21-12-16(18)19/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1Br)C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3-bromo-7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 414.77 |