Learn More
3-Bromo-7-azaindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-7-azaindole |
| CAS | 74420-15-8 |
| Fórmula molecular | C7H5BrN2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | Brc1c[nH]c2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1H-pirrolo[2,3-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9636 |