Learn More
3-Bromo-6-piridinacarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30348733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348733 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30348733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6867502.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile
CAS 97483-77-7
Fórmula molecular C6 H3 Br N2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
SMILES Brc1ccc(nc1)C#N
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 183.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.948