Learn More
3-Bromo-6-metilpiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-6-methylpyridazine |
| CAS | 65202-58-6 |
| Fórmula molecular | C5H5BrN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-6-methylpyridazine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | BrC1=NN=C(C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-6-metilpiridazina |
| Peso molecular (g/mol) | 173.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.96 |