Learn More
3-Bromo-6-cianoimidazo[1,2-a]piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407527 250 mg 250 miligramos
15497517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35421.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885950-21-0
Fórmula molecular C8H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 222.05
Número MDL MFCD06659617
Clave InChI UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764571
Nombre IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo
SMILES BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 207°C to 209°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 95%