Learn More
3-Bromo-6-cloroimidazo[1,2-a]piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477537 1 g 1 g
15487537 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35558.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 886371-28-4 | C7H4BrClN2 | 231.477 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886371-28-4
Fórmula molecular C7H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 231.477
Número MDL MFCD08667858
Clave InChI LIBKDAUSMLPFBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-209qvk, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-chloro
PubChem CID 45790042
Nombre IUPAC 3-bromo-6-cloroimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.48
Porcentaje de pureza 95%