Learn More
3-Bromo-6-cloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 944903-06-4 |
| Fórmula molecular | C5H2BrClN4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2BrClN4/c6-3-2-1-8-5(7)9-4(2)11-10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMILES | Clc1ncc2c(Br)n[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-6-cloro-2H-pirazolo[3,4-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.45 |