Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometilo)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10339747 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10339747 1 g Frasco de vidrio 1 g
10533098 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10339747 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429890010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 436799-33-6
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 226
Número MDL MFCD04972700
Clave InChI HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.5°C to 46.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.