Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465540 5 g 5 g
11455540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25823.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 436799-33-6
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 225.996
Número MDL MFCD04972700
Clave InChI HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 65°C to 66°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 95%