Learn More
3-Bromo-5-trifluorometil-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397259 1 g 1 g
11307269 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27429.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113170-72-2
Fórmula molecular C7H6BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 255.038
Número MDL MFCD00042484
Clave InChI OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 97%