Learn More
Ácido 3-bromo-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490649 100 g 100 g
15470649 5 g 5 g
15480649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63776.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-67-6
Fórmula molecular C8H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 269.02
Número MDL MFCD03412186
Clave InChI AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethylbenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl, pubchem4737, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1clgk, ksc222e0t
PubChem CID 11086788
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.