Learn More
Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385545 1 g 1 g
11395545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19711.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-46-8
Fórmula molecular C7H3BrClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.508
Número MDL MFCD03094393
Clave InChI YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2778610
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometilo)bencenosulfonilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.835
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.52
Porcentaje de pureza 97%