Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336609 1 g 1 g
11346609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26197.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477535-41-4
Fórmula molecular C8H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 253.02
Número MDL MFCD08059506
Clave InChI PCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-bromobenzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem16131, acmc-209kad, ksc496e1r, 3-bromo-5-formylbenzotrifluoride, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 16115438
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.511
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.02
Porcentaje de pureza 97%