Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404397 1 g 1 g
11414397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20437.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54962-75-3
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.023
Número MDL MFCD00236205
Clave InChI HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.71
Punto de ebullición 221°C to 223°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.5286
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.03
Porcentaje de pureza 98%