Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina (3-Amino-5-bromobenzotrifluoruro), Mikromol™
Código de producto. 30050500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050500 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050500 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3374.090100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina (3-Amino-5-bromobenzotrifluoruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Nombres de analitos o componentes 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 Br F3 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 240.0205
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,9557 g/mol