Learn More
3'-Bromo-5'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454507 5 g 5 g
15497915 250 mg 250 miligramos
15444507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31854.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 154259-25-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 267.045
Número MDL MFCD11847339
Clave InChI BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 21852668
Nombre IUPAC 1-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión <25°C
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza 97%