Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenilacetonitrilo, JRD, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488235 250 mg 250 miligramos
15478235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32908.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-34-1
Fórmula molecular C9H5BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 280.04
Número MDL MFCD11519377
Clave InChI WWIWPXWPBQBQIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, jrd
PubChem CID 54772377
Nombre IUPAC 2-[3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)OC1=CC(Br)=CC(CC#N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Nombre de nota JRD
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.04
Porcentaje de pureza 97%