Learn More
Ácido 3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenilacético, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438085
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438085 250 mg 250 miligramos
15485137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32419.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenilacético es un reactivo de laboratorio que se usa muy habitualmente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-35-2
Fórmula molecular C9H6BrF3O3
Peso molecular (g/mol) 299.04
Número MDL MFCD11519378
Clave InChI PEBPBUMXKAQCGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, jrd
PubChem CID 57367985
Nombre IUPAC ácido 2-[3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.07
Porcentaje de pureza 96%