Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494387 1 g 1 g
15404397 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31764.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-37-4
Fórmula molecular C8H7BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 270.049
Número MDL MFCD11519380
Clave InChI LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
PubChem CID 53414437
Nombre IUPAC [3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.05
Porcentaje de pureza 97%