Learn More
Bromuro de 3-bromo-5-(trifluorometoxi)bencilo 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444947 1 g 1 g
15454947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32248.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031929-10-8
Fórmula molecular C8H5Br2F3O
Peso molecular (g/mol) 333.93
Número MDL MFCD11035864
Clave InChI QYRNFJCHQHPVTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 26985713
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)-5-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Índice de refracción 1.5185
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.93
Porcentaje de pureza 97%