Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414417 5 g 5 g
15404417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31778.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914635-52-2
Fórmula molecular C8H3BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 266.017
Número MDL MFCD08458074
Clave InChI PQPKERBGCBHRJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 3-bromo-5-cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 44717376
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.01
Porcentaje de pureza 97%