Learn More
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475237 5 g 5 g
15465237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32510.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914636-35-4
Fórmula molecular C7H5BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 256.022
Número MDL MFCD08458076
Clave InChI GJUHRBPRJGNGFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-5-trifluoromethoxy anilin, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzenamine, 5-bromo-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-amino-5-trifluoromethoxy bromobenzene
PubChem CID 26985421
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 97%