Learn More
Ácido 3-bromo-5-pirrolidinofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-pyrrolidinophenylboronic Acid |
| CAS | 1256355-16-4 |
| Fórmula molecular | C10H13BBrNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]boronic Acid, B-[3-Bromo-5-(1-pyrrolidinyl)phenyl]boronic Acid, 3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-yl)phenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BBrNO2/c12-9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13-3-1-2-4-13/h5-7,14-15H,1-4H2 |
| SMILES | OB(O)c1cc(Br)cc(c1)N2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3-bromo-5-pirrolidin-1-ilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0223 |