Learn More
3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317126 1 g 1 g
11327126 5 g 5 g
11337126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07071.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16789-84-7 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16789-84-7
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.02
Número MDL MFCD00051833
Clave InChI BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
Nombre IUPAC 3-bromo-2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1213613
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 98%