Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30346753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346753 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30346753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683805100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-3-nitro-5-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 270
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.9299