Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396549 1 g 1 g
11306559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26171.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630125-49-4
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Peso molecular (g/mol) 270.01
Número MDL MFCD03788719
Clave InChI YHTVYRKVFAFVLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethylnitrobenzene, 3-nitro-5-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl-benzene, 3-bromo-5-nitrotrifluorotoluene, 3-bromo-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, zlchem 416
PubChem CID 7015411
Nombre IUPAC 1-bromo-3-nitro-5-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.01
Porcentaje de pureza 97%