Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492139 5 g 5 g
15402149 250 mg 250 miligramos
15482139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64787.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355134-13-3
Fórmula molecular C7H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 230.017
Número MDL MFCD00100097
Clave InChI OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 16743966
Nombre IUPAC 3-bromo-5-nitrobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 101°C to 106°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Beilstein 3253229
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo