Learn More
3-Bromo-5-metilpiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10644025 10 g 10 g
10586144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor XBX00111EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17282-00-7
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00068231
Clave InChI NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%