Learn More
3-Bromo-5-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-methylphenol |
| CAS | 74204-00-5 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-5-hydroxytoluene 5-Bromo-3-hydroxytoluene 5-Bromo-3-methylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(O)=CC(Br)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-5-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |