Learn More
3-Bromo-5-metilbenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454717 1 g 1 g
15464717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32040.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86845-28-5
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.04
Número MDL MFCD01631585
Clave InChI ZDAIYLXHTGIUGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl toluene, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-5-methyl-1-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-bromo-5-trifluoromethyl toluene 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride
PubChem CID 20467615
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metil-5-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza 99%