Learn More
3-Bromo-5-metilanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-methylanisole |
| CAS | 29578-83-4 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C)cc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-metoxi-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |