Learn More
3-Bromo-5-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478078 1 g 1 g
15488078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61519.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74586-53-1 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromo-5-methylaniline is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-5-metilanilina se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74586-53-1
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD11845553
Clave InChI YIZRPAWCIFTHNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-methylbenzenamine, 3-amino-5-bromotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-methyl, 5-brom-3-toluidin, 5-bromo-m-toluidine, acmc-209ova, 3-bromo-5-methyl-aniline, 3-bromo-5-methyl aniline, ksc494e0l
PubChem CID 3018526
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methylaniline
Color Marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo