Learn More
3-Bromo-5-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-methoxypyridine |
| CAS | 50720-12-2 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Br N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-5-metoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.022 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.963 |