Learn More
3-Bromo-5-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382859 5 g 5 g
11372859 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50720-12-2
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD00234169
Clave InChI FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-methoxy-pyridine, 5-methoxy-3-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromopyridin-3-yl methyl ether, 3-methoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-5-methoxy pyridine, 3-brom-5-methoxypyridin, zlchem 930, pubchem5085
PubChem CID 817163
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metoxipiridina
SMILES COC1=CC(=CN=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methoxypyridine
Punto de fusión 29°C to 33°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%