Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-bromo-5-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409295
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409295 250 mg 250 miligramos
15499285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51718.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1025718-78-8
Fórmula molecular C14H18BBrO4
Peso molecular (g/mol) 341.008
Número MDL MFCD12405334
Clave InChI YTLNMWYKZKGCOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-bromo-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester
PubChem CID 53436914
Nombre IUPAC metil 3-bromo-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.01
Porcentaje de pureza 97%