Learn More
Ácido 3-bromo-5-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415387 5 g 5 g
15405387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32635.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 157893-14-6 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157893-14-6
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00266858
Clave InChI DMXJBCHYVUGXEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-carboxyanisole, 3-bromo-5-methoxybenzoicacid, 3-bromo-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromo-3-methoxybenzoic acid, pubchem16435, acmc-1bx98, ksc529k1f, 3-bromo-5-methyloxy benzoic acid
PubChem CID 4060048
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%