Learn More
Ácido 3-bromo-5-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428946 100 g 100 g
11408946 5 g 5 g
11418946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17076.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 188815-32-9 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
3-Bromo-5-iodobenzoic acid may be used in the preparation of the following:
  • Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate.
  • As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction.
  • Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate.
  • 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction.
  • Trifluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3-bromo-5-yodobenzoico puede usarse en la preparación de lo siguiente: • Fenil(3-bromo-5-yodo)benzoato. • Como reactivo inicial para la síntesis a gran escala del antagonista del receptor de tromboxano ácido 3-{3-[2-(4-clorobencenosulfonamido)etil]-5-(4-fluorobencil)fenil} propiónico, mediante la reacción de acoplamiento cruzado regioselectivo de Heck. • Metil 3-bromo-5-yodobenzoato. • Ácido 3-bromo-5-(triisopropilsililetinil)benzoico, mediante la reacción de acoplamiento de Sonogashira. • Trifluoroacetofenona.
Solubilidad
soluble en metanol. Escasamente soluble (0,20 g/l) (25 °C), calc.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188815-32-9
Fórmula molecular C7H4BrIO2
Peso molecular (g/mol) 326.915
Número MDL MFCD00191851
Clave InChI MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-iodobenzoic acid, 3-bromo-5-iodo-benzoic acid, 3-bromo-5-iodobenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-iodo, 3-iodo-5-bromobenzoic acid, pubchem3788, acmc-209erv, 3-bromo-5-iodobenzoic aicd, 3-bromo-5-iodo benzoic acid, 5-iodo-3-bromo-benzoic acid
PubChem CID 5182520
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-5-yodobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3240837
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.92
Porcentaje de pureza 97%