Learn More
3-Bromo-5-hidroxipiridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| CAS | 74115-13-2 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinol, 5-bromo-, 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-hydroxypyridine, 3-Bromopyridin-5-ol, 3-Hydroxyl-5-bromopyridine, 5-Bromo-3-hydroxypyridine, 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H |
| SMILES | Oc1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromopiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9476 |