Learn More
3-Bromo-5-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761120 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10761120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429900010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-hydroxypyridine
CAS 74115-13-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168.0°C to 169.5°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4BrNO
Número MDL MFCD00661305
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromo-5-hydroxypyridine, 5-bromo-3-pyridinol, 5-bromo-3-hydroxypyridine, 5-bromo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 5-bromo, 3-bromo-5-pyridinol, 3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-hydroxy-pyridine, pyridine, 3-ol-5-bromo, 5-bromopyrid-3-ol
Clave InChI VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CN=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 174.00
PubChem CID 599529
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.